Merck
381756
Sigma-Aldrich
Allyl 2-bromo-2-methylpropionate
98%
Synonim(y):
Allyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)