Merck
565903
Sigma-Aldrich
Ethyl α-chlorophenylacetate
97%
Synonim(y):
1-Chloro-1-phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CHClCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
tw
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)