Merck
233021
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Synonim(y):
(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
Beilstein:
2267687
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
82-85 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Klucz InChI
HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-(trifluorometylo)fenylooctowy ulega diolefinacji, w której pośredniczą ligandy aminokwasowe zabezpieczone mono-N w obecności akrylanu etylu, Pd(OAc)2, KHCO3 i alkoholu t-amylowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Constructing multiply substituted arenes using sequential palladium(II)-catalyzed C-H olefination.
Keary M Engle et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(35), 6169-6173 (2010-07-16)