About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
150-154 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitrile
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
Klucz InChI
WEBXRQONNWEETE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-cyjanofenylooctowy może być stosowany jako prekursor nitrylu do syntezy 1,2,4,5-tetrazyny w reakcji z alifatycznymi nitrylami i hydrazyną w obecności metalicznych katalizatorów kwasu Lewisa.
Może być również stosowany jako reagent do przygotowania:
Może być również stosowany jako reagent do przygotowania:
- 4-pyrrolo[1,2-a]chinoksalin-4-ylobenzonitrylu w katalizowanej miedzią reakcji z 1-(2-aminoarylo)pirolem w obecności 2,2′-bipirydylu jako liganda.
- 4-(1,2-difenylo-1H-imidazolo-4-ylo)benzonitryl w trójskładnikowej reakcji jednopotowej z N-fenylobenzamidyną i nitrometanem poprzez aktywację wiązań C-H i N-H.
- 4-cyjano-N,N-di-2-propen-1-ylobenzenoacetamid w reakcji z dialiloaminą.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?