Merck
263419
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.14
Beilstein:
6813447
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
121-123 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-1-5(3-8(17)18)2-7(4-6)10(14,15)16/h1-2,4H,3H2,(H,17,18)
Klucz InChI
PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenylooctowy został użyty:
  • jako budulec do syntezy bibliotek pentaaminowych i bis-heterocyklicznych
  • w oznaczaniu jonowych substancji perfluorowanych i telomerów w odciekach ze składowisk odpadów i próbkach osadów
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adel Nefzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5169-5175 (2009-07-28)
Combinatorial chemistry offers a unique opportunity for the synthesis and screening of large numbers of compounds and significantly enhances the prospect of finding new drugs. Collaborative efforts with the Tuberculosis Antimicrobial Acquisition & Coordinating Facility (TAACF), have led to the
Trine Eggen et al.
The Science of the total environment, 408(21), 5147-5157 (2010-08-11)
Landfills have historically remained the most common methods of organized waste disposal and still remain so in many regions of the world. Thus, they may contain wastes resulting from several decades of disposal and decomposition with subsequent release of organic