Kluczowe dokumenty
250694
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-o-tolualdehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
gęstość
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-5H
Klucz InChI
ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(trifluorometylo)benzaldehyd został użyty do przygotowania:
- ω-(dimetyloamino)-alkiloetylo-4(-2-(trifluorometylo)fenylo)-2,6-dimetylo-1,4-dihydropirydyno-3,5-dikarboksylany
- (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluorometylofenylo)winylo]-fenylo]-3-metoksyakrylan metylu w reakcji Wittiga-Hornera
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
J Alzeer et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(4), 560-568 (2000-02-26)
Phenyl beta-methoxyacrylates, linked to an aromatic ring via an olefinic bridge, have been identified as novel, potentially inexpensive, antimalarial agents. The compounds are believed to exert their activity by inhibition of mitochondrial electron transport at the cytochrome bc(1) complex. A
A homologous series of permanently charged 1,4-dihydropyridines: novel probes designed to localize drug binding sites on ion channels.
N Baindur et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(23), 3743-3745 (1993-11-12)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
250694-25G | 4061825937434 |
250694-100G | 4061836683535 |