Merck
346489
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
Klucz InChI
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(trifluorometoksy)benzaldehyd może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
346489-1G4061826761168
346489-5G4061826761175