Kluczowe dokumenty
143758
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
99%
Synonim(y):
Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillin methyl ether, Veratraldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
bp
281 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble (hot)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?