Merck
T68403
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Beilstein:
395163
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)