Merck
152099
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Beilstein:
981091
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5547 (lit.)
bp
168-170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3,4-trimetoksybenzaldehyd został użyty do zbadania wpływu 2,3,4-trimetoksybenzaldehydu na zależną od tubuliny hydrolizę GTP.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C M Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 256(17), 9242-9245 (1981-09-10)
The effects of a number of antimitotic drugs on the GTPase activity of tubulin were examined. The previously reported stimulation with colchicine and inhibition with podophyllotoxin and vinblastine wee confirmed. Maytansine, which competes with vinblastine in binding to tubulin, was