Kluczowe dokumenty
232238
Pyridinium p-toluenesulfonate
98%
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid pyridine salt, PPTS, Pyridine p-toluenesulfonate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
tosylate
ciąg SMILES
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
Klucz InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
232238-500G | 4061838783424 |
232238-5G | 4061838783431 |
232238-100G | 4061833545478 |
232238-25G | 4061838783417 |