Key Documents
452300
Pyridinium trifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
Pyridinium triflate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
221-223 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
c1ccncc1.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.CHF3O3S/c1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)
Klucz InChI
YWVYZMVYXAVAKS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?