Merck
215139
Sigma-Aldrich
Pyridine trifluoroacetate
98%
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid pyridine salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.12
Beilstein:
3735993
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
chunks
mp
83-86 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 5%, clear, colorless
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
Klucz InChI
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pyridine trifluoroacetate forms reversed micelles with alkylammonium carboxylates in benzene.
Zastosowanie
  • On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging: Investigates a technique for enhancing mass spectrometry imaging of hydroxyl-containing biomolecules using pyridine trifluoroacetate, which could be useful in bioanalytical applications (Wang et al., 2023).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)