Kluczowe dokumenty
244864
Potassium
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
Synonim(y):
Atomic potassium, Potassium hyperkalemia
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.09 mmHg ( 260 °C)
Próba
98% trace metals basis
Formularz
chunks (in mineral oil)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
6.1 μΩ-cm, 20°C
bp
760 °C (lit.)
mp
64 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K]
InChI
1S/K
Klucz InChI
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?