Kluczowe dokumenty
71172
Sodium
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
Synonim(y):
Sód metaliczny
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 440 °C)
Próba
≥99.8% (sodium basis)
Formularz
pieces (large)
jakość
in kerosene
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
ślady anionów
chloride, bromide (as Cl)-: ≤20 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤400 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
ciąg SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
Klucz InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?