Key Documents
GF82160232
Sodium
lump, 200 mm max. lump size, weight 100 g, condition sticks
Synonim(y):
NA006100
About This Item
Kod UNSPSC:
12141806
NACRES:
NA.23
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 821-602-32
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
200 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)