Merck
239240
Sigma-Aldrich
Cesium
ingot, ≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Cez
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141801
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 279 °C)
Próba
≥99.95% trace metals basis
Formularz
ingot
przydatność reakcji
reagent type: reductant
opakowanie
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
rezystywność
19 μΩ-cm, 0°C
bp
705 °C (lit.)
mp
28.5 °C (lit.)
gęstość
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cs]
InChI
1S/Cs
Klucz InChI
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cez (Cs) to wysoce reaktywny metal alkaliczny znany ze swoich unikalnych właściwości, takich jak niska temperatura topnienia i wysoka masa atomowa, które zwiększają jego wyjątkową przewodność i reaktywność. Jego związki, w szczególności perowskity ołowiowo-halogenkowe, są szeroko wykorzystywane w ogniwach słonecznych nowej generacji w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i stabilności. Dodatkowo, cez jest wykorzystywany w urządzeniach do emisji elektronów i technologiach fotonicznych.
Zastosowanie
  • Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency: Demonstrates how adding cesium to perovskite solar cells improves their stability and efficiency, making a significant advancement in solar technology (M Saliba et al., 2016).
  • Exotic stable cesium polynitrides at high pressure: Explores the formation of new cesium polynitrides under high pressure, indicating potential applications in high-energy-density materials (F Peng et al., 2015).
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ying Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(3), 306-308 (2012-11-28)
A noncentrosymmetric chiral Strandberg-type polyoxometalate based material, Cs(4)Mo(5)P(2)O(22), that contains unusual one dimensional chains constructed from [Mo(5)P(2)O(23)](6-) units has been reported. Cs(4)Mo(5)P(2)O(22) shows a moderate SHG response, and is phase-matchable.
R W Leggett et al.
The Science of the total environment, 317(1-3), 235-255 (2003-11-25)
A physiologically descriptive model of the biological behavior of cesium in the human body has been constructed around a detailed blood flow model. The rate of transfer from plasma into a tissue is determined by the blood perfusion rate and
Min Lu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(6), 2099-2104 (2013-01-24)
Multidrug transporters belonging to the multidrug and toxic compound extrusion (MATE) family expel dissimilar lipophilic and cationic drugs across cell membranes by dissipating a preexisting Na(+) or H(+) gradient. Despite its clinical relevance, the transport mechanism of MATE proteins remains
Jun Koarashi et al.
Scientific reports, 2, 1005-1005 (2012-12-21)
The fate of (137)Cs derived from the Fukushima nuclear accident fallout and associated radiological hazards are largely dependent on its mobility in the surface soils of forest ecosystems. Thus, we quantified microbial and adsorptive retentions of (137)Cs in forest surface
Michelino Puopolo et al.
Journal of neurophysiology, 109(7), 1704-1712 (2013-01-11)
QX-314 (N-ethyl-lidocaine) is a cationic lidocaine derivative that blocks voltage-dependent sodium channels when applied internally to axons or neuronal cell bodies. Coapplication of external QX-314 with the transient receptor potential vanilloid 1 protein (TRPV1) agonist capsaicin produces long-lasting sodium channel