Key Documents
GF84911755
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Synonim(y):
CS006100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 849-117-55
masa
1 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3