klasa czystości
reagent
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.9%
Formularz
crystals, chunks or beads
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- A reagent to synthesize macrocyclic tetralactones via ring-closing metathesis reaction of diolefins in the presence of Grubbs catalyst.
- An additive in the palladium-catalyzed selective carbonylative coupling of less reactive aryl chlorides with primary and secondary aliphatic and aromatic amines to synthesize aromatic amides.
- An activator for low-valent titanium reagents that can be used in the reductive coupling of acetophenone.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Wirowanie umożliwia oddzielanie cząstek poprzez sedymentację. Dowiedz się, jak oddzielić cząstki za pomocą wirówki i jak wykorzystać prawo Stokesa do obliczenia prędkości sedymentacji.