3030-OP
Cesium Chloride
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Synonim(y):
OmniPur® Cesium Chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Specifications:
A (260 nm, 50%, water): ≤0.1AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Lead (Pb): ≤0.001%
Lithium (Li): ≤0.005%
Magnesium (Mg): ≤0.001%
Nickel (Ni): ≤0.0001%
Potassium (K): ≤0.05%
Protease: None detected
RNase: None detected
Rubidium (Rb): ≤0.1%
Sodium (Na): ≤0.1%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
- Nanostrukturalne heterogeniczne materiały elektrodowe na bazie polioksometalanów do elektrochemicznego wykrywania glukozy...: Badania pokazują wykorzystanie chlorku cezu w opracowywaniu zaawansowanych materiałów elektrodowych do wykrywania glukozy, ulepszając technologie zarządzania cukrzycą (Yu et al., 2024).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1