Kluczowe dokumenty
232041
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Wodorotlenek cezu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.72 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
232041-10G | 4061838783257 |
232041-200G | 4061838783264 |
232041-50G | 4061838783271 |