Kluczowe dokumenty
562505
Cesium hydroxide monohydrate
≥99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian wodorotlenku cezu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.5% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
272 °C (lit.)
gęstość
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a catalyst to prepare unsymmetrical Bis-allyl ethers via dimerization of Baylis-Hillman adducts.
- As a dopant to fabricate vanadium oxide thin films as a hole extraction layer for perovskite solar cells.
- As an initiator for ring opening polymerization of monosubstituted oxiranes.
- As a promoter to synthesize secondary amines via chemoselective N-alkylation.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
562505-1KG | 4061826714775 |
562505-5KG | 4061833606919 |