Merck
218227
Sigma-Aldrich
Cesium hydrogencarbonate
99.9%
Synonim(y):
Cesium bicarbonate
About This Item
Wzór liniowy:
CsHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
solid
ciąg SMILES
[Cs+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cs/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cesium hydrogencarbonate is used as a source of bicarbonate ions.
Zastosowanie
Cesium hydrogencarbonate can be used as a base:
  • In the Ni-catalyzed hydroarylation of unactivated alkenes with arylboronic acids to synthesize arylated alkanes.
  • To synthesize 5-phenylthiazolamines by coupling thiourea with phenylacetones, phenylacetophenones, and β-tetralone in the presence of CBrCl3.
  • In the Pd-catalyzed hydroxycarbonylation of aryl halides.
  • In the regioselective alkylation of 2,4-dihydroxybenzyaldehydes and 2,4-dihydroxyacetophenones using alkyl halides to synthesize 4-alkylated products.
It can also be used as a catalyst for the:
  • Etherification of glycerol to oligomers.
  • Acetylation of primary alcohols and phenols to acetates using acetic anhydride.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland,Testes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dalton T Snyder et al.
The Analyst, 142(12), 2109-2117 (2017-05-27)
A limitation of conventional quadrupole ion trap scan modes which use rf amplitude control for mass scanning is that, in order to detect a subset of an ion population, the rest of the ion population must also be interrogated. That