Kluczowe dokumenty
255645
Cesium carbonate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Carbonic acid dicesium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
powder
mp
610 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- A cathode buffer layer to enhance device stability and power conversion efficiency in polymer solar cells.
- A precursor to prepare alkali-based electrolyte for selective reduction of CO2 by electrocatalysis.
- A base in many organic transformations such as C, N, O alkylation, and arylation reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland,Testes
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.