554855
Cesium carbonate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Carbonic acid dicesium
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
610 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland,Testes
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.