Kluczowe dokumenty
230030
Cesium sulfate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Siarczan cezu, Siarczan dicezu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1019 °C (lit.)
gęstość
4.243 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cs.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.