Merck
251437
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Wzór liniowy:
Rb2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)