Merck
317500
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Norephedrine
98%
Synonim(y):
(1S,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, erythro-α-(1-aminoethyl)benzyl alcohol, D-(+)-Norephedrine, Phenylpropanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Beilstein:
2802896
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +40°, c = 7 in 1 M HCl
mp
51-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m1/s1
Klucz InChI
DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N
Opis ogólny
(1S,2R)-(+)-Norefedryna jest enancjomerem efedryny stosowanym głównie jako chiralny środek pomocniczy w syntezie asymetrycznej.
Zastosowanie
(1S,2R)-(+)-Norefedryna może być stosowana do otrzymywania ligandów dendrytycznych, które po połączeniu z kompleksami Ru(II) tworzą wydajne asymetryczne katalizatory uwodornienia transferowego. Może być również stosowana do otrzymywania N-((1S,2R)-1-hydroksy-1-fenylopropan-2-ylo)furano-2-karboksyamidu. Ten chiralny amid może skutecznie katalizować enancjoselektywną etylację aromatycznych i heteroaromatycznych aldehydów do alkoholi drugorzędowych przy braku tetraizopropionianu tytanu jako promotora.
Zastosowanie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral amide from (1S, 2R)-(+)-norephedrine alkaloid in the enantioselective addition of diethylzinc to aryl and heteroaryl aldehydes.
Ananthi N, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(15), 1731-1735 (2009)
Dendritic catalysts for asymmetric transfer hydrogenation based (1S, 2R)-norephedrine derived ligands.
Liu PN, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(16), 2481-2485 (2003)
Ana Caroline Costa Sa et al.
Scientific reports, 9(1), 8795-8795 (2019-06-21)
Growing evidence suggests that peripheral factors to the brain driving neuro-inflammation could affect Alzheimer's Disease (AD) and Parkinson's Disease (PD) severity. Herpes simplex virus type 1 (HSV1) infection has been associated with AD while other related viruses, including cytomegalovirus (CMV)
Stefan W Toennes et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 179, 113008-113008 (2019-12-02)
Each year, synthetic drugs are occurring in high numbers in the illicit drug market. But data on their pharmacology and toxicology are scarcely available. Therefore, a pilot study was performed to evaluate excretion of 4-fluoroamphetamine (4FA) in humans and identify
María José Ojeda-Montes et al.
Future medicinal chemistry, 9(18), 2129-2146 (2017-11-28)
Extracts from Ephedra species have been reported to be effective as antidiabetics. A previous in silico study predicted that ephedrine and five ephedrine derivatives could contribute to the described antidiabetic effect of Ephedra extracts by inhibiting dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV).