Merck
287636
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine
98%
Synonim(y):
(+)-Pseudoephedrine, (+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Beilstein:
2414132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +52°, c = 0.6 in ethanol
mp
118-120 °C
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
Klucz InChI
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Opis ogólny
(1S,2S)-(+)-Pseudoefedryna, naturalny enancjomer efedryny, jest środkiem zmniejszającym przekrwienie, powszechnie stosowanym w lekach na przeziębienie i alergie.
Zastosowanie
(1S,2S)-(+)-Pseudoefedryna kondensuje z N,N-diizopropylo-2-formylo-1-naftamidem, tworząc odpowiednią pochodną oksazolidyny jako pojedynczy diastereoizomer.
(1S,2S)-(+)-Pseudoefedryna może być stosowana jako chiralny środek pomocniczy w asymetrycznej syntezie enancjowzbogaconych związków organicznych. Może być również wykorzystana do przygotowania nowej trzeciorzędowej pseudo C2-symetrycznej1,2-diaminy, która ułatwia enancjoselektywną addycję metylolitu do imin z lepszą wydajnością.
Działania biochem./fizjol.
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
James K Cunningham et al.
Drug and alcohol dependence, 126(1-2), 55-64 (2012-05-18)
Clandestine laboratory operators commonly extract ephedrine and pseudoephedrine-precursor chemicals used to synthesize methamphetamine-from over-the-counter cold/allergy/sinus products. To prevent this activity, two states, Oregon in 07/2006 and Mississippi in 07/2010, implemented regulations classifying ephedrine and pseudoephedrine as Schedule III substances, making
Beatriz Alonso et al.
The Journal of organic chemistry, 78(2), 614-627 (2012-12-25)
We have developed an efficient protocol for carrying out the stereocontrolled formal conjugate addition of hydroxycarbonyl anion equivalents to α,β-unsaturated carboxylic acid derivatives using (S,S)-(+)-pseudoephedrine as chiral auxiliary, making use of the synthetic equivalence between the heteroaryl moieties and the
(-)-Ephedrine as an auxiliary for the asymmetric synthesis of atropisomeric amides by dynamic resolution under thermodynamic control.
Clayden J and Lai LW.
Tetrahedron Letters, 42(18), 3163-3166 (2001)
A new pseudo C2-symmetric tertiary diamine for the enantioselective addition of MeLi to aromatic imines.
Gille S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(7), 1045-1047 (2006)
Pseudoephenamine: a practical chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Marvin R Morales et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(19), 4568-4571 (2012-03-31)