Merck
285749
Sigma-Aldrich
DL-Ephedrine hydrochloride
99%
Synonim(y):
Chlorowodorek (±)-2-efedryny, Chlorowodorek (±)-efedryny, Chlorowodorek DL-erytroefedryny
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(CH3)NHCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
188-190 °C
rozpuszczalność
H2O: soluble 5%, clear, colorless
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
Klucz InChI
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek efedryny jest aktywnym agonistą receptorów α- i β-adrenergicznych. Donoszono również o jego skuteczności w leczeniu nietrzymania moczu w ciągu dnia u dzieci.
Zastosowanie
Chlorowodorek efedryny był stosowany w kontroli odpowiedzi zapalnej. Stosowano go również w leczeniu niedociśnienia spowodowanego znieczuleniem lub przedawkowaniem leków przeciwnadciśnieniowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yuejuan Zheng et al.
Cellular & molecular immunology, 10(4), 330-337 (2013-04-23)
Approaches for controlling inflammatory responses and reducing the mortality rate of septic patients remain clinically ineffective; new drugs need to be identified that can induce anti-inflammatory responses. Ephedrine hydrochloride (EH) is a compound that is widely used in cardiovascular diseases
Neil Featherstone et al.
Journal of pediatric urology, 9(6 Pt A), 915-918 (2013-01-22)
To determine whether the adrenoceptor agonist, ephedrine hydrochloride, is an effective treatment for resistant non-neurogenic daytime urinary incontinence in children. From 2000 to 2010, eighteen children with resistant non-neurogenic daytime urinary incontinence were treated with oral ephedrine hydrochloride at our
Yuejuan Zheng et al.
International immunopharmacology, 13(1), 46-53 (2012-03-27)
Sepsis and its derivative endotoxic shock are still serious conditions with high mortality in the intensive care unit. The mechanisms that ensure the balance of proinflammatory cytokines and anti-inflammatory cytokine production are of particular importance. As an active α- and
Noel Kong et al.
Journal of separation science, 37(21), 3015-3023 (2014-08-22)
A sensitive hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous detection and quantification of etilefrine and oxilofrine in equine blood plasma and urine. The method is highly sensitive and specific with