Merck
E0305000
Ephedrine hydrochloride (racemic)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
DL-Ephedrine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(CH3)NHCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
rodzina API
ephedrine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
Klucz InChI
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek efedryny (racemiczny) EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noel Kong et al.
Journal of separation science, 37(21), 3015-3023 (2014-08-22)
A sensitive hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous detection and quantification of etilefrine and oxilofrine in equine blood plasma and urine. The method is highly sensitive and specific with