Kluczowe dokumenty
857335
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hydrochloride
99%
Synonim(y):
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride, (1S,2R)-(+)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, D-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]23/D +34.3°, c = 5 in H2O
mp
218-220 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
Klucz InChI
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.