Merck
134910
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine
98%
Synonim(y):
(−)-Ephedrine, (1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Beilstein:
2208730
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]21/D −41°, c = 5 in 1 M HCl
bp
255 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
Klucz InChI
KWGRBVOPPLSCSI-WPRPVWTQSA-N
Opis ogólny
(1R,2S)-(-)-Efedryna, chiralny alkohol β-aminowy, jest powszechnie stosowany jako chiralny środek pomocniczy w syntezie asymetrycznej. Ulega ona redukcji, tworząc (+)-metamfetaminę.
Zastosowanie
(1R,2S)-(-)-Efedryna może być stosowana do wytwarzania optycznie czynnych ligandów fosfinowo-fosfoniowych i chiralnie podstawionych ligandów cyklopentadienylowych (Cp). Reaguje z trichlorkiem fosforu tworząc (2R,4S,5R)-2-chloro-3,4-dimetylo-5-fenylo-1,3,2-oksazafosfolidynę. Może również działać jako chiralny środek rozdzielający dla kwasu (±)-migdałowego.
Versatile chiral synthon, employed in catalysis and in the preparation of optically pure sulfoxides and oxazolidines.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A L Carey et al.
Diabetologia, 56(1), 147-155 (2012-10-16)
Brown adipose tissue (BAT) activation increases energy consumption and may help in the treatment of obesity. Cold exposure is the main physiological stimulus for BAT thermogenesis and the sympathetic nervous system, which innervates BAT, is essential in this process. However
A novel nucleoside phosphoramidite synthon derived from 1R, 2S-ephedrine
Iyer RP, et al
Tetrahedron Asymmetry, 6(5), 1051-1054 (1995)
New chiral phosphine-phosphonites derived from (2R, 3R)-dimethyl tartrate,(S)-binaphthol and (1R, 2S)-ephedrine
Schull TL and Knight DA
Tetrahedron Asymmetry, 10(2), 207-211 (1999)
Investigation of (1R, 2S)-(-)-Ephedrine by Cryogenic Terahertz Spectroscopy and Solid-State Density Functional Theory.
Hakey PM, et al
ChemPhysChem, 10(14), 2434-2444 (2009)
Penelope P Howards et al.
PloS one, 7(11), e50372-e50372 (2012-11-21)
Medications may be consumed periconceptionally before a woman knows she is pregnant. In this study, the authors evaluate the association of a prescription diet drug (Letigen) containing ephedrine (20 mg) and caffeine (200 mg) with spontaneous abortion (SAB) in the