Kluczowe dokumenty
PHR8829
Supelco
Siarczan efedryny
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
L-(−)-Ephedrine sulfate, (−)-Ephedrine hemisulfate salt, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H15NO)2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.54
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1236007
rodzina API
ephedrine
opakowanie
pkg of 200MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)