Merck
PHR1919
Supelco
Chlorzoxazone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
CLZ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1130505
rodzina API
chlorzoxazone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
191-192 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... KCNN4(3783)
Opis ogólny
Chlorzoksazon jest środkiem zwiotczającym mięśnie o działaniu ośrodkowym, stosowanym w leczeniu bolesnych skurczów mięśni związanych z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, takimi jak zapalenie włókniste, zapalenie kaletki maziowej, zapalenie mięśni, zapalenie stawów kręgosłupa itp.
Farmaceutyczny wzorzec wtórny do stosowania w kontroli jakości. Zapewnia laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych standardów roboczych.
Zastosowanie
Chlorzoksazon może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych techniką chromatografii, spektrofotometrii i spektroskopii fluorescencyjnej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Chlorzoksazon jest lekiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0913 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Second derivative synchronous fluorescence spectroscopy for the simultaneous determination of chlorzoxazone and ibuprofen in pharmaceutical preparations and biological fluids
El-Enany N, et al.
International Journal of Biomedical Science : IJBS, 5(2), 136-136 (2009)
Development and validation of spectrophotometric methods for simultaneous estimation of tramadol hydrochloride and chlorzoxazone in tablet dosage form
Puranik M, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 68(6), 737-737 (2006)
Simultaneous determination of aceclofenac, paracetamol, and chlorzoxazone by RP-HPLC in pharmaceutical dosage form
Shaikh KA and Devkhile AB
Journal of Chromatographic Science, 46(7), 649-652 (2008)
Analytical Profiles of Drug Substances, 16(7), 119-144 (1987)