Merck
274127
Sigma-Aldrich
1,6-Dihydroxynaphthalene
99%
Synonim(y):
1,6-Naphthalenediol
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Beilstein:
1939032
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
mp
130-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2c(O)cccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6,11-12H
Klucz InChI
FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mårten Jacobsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(6), 1932-1938 (2006-03-17)
The antiproliferative activity of the 14 isomeric monoxylosylated dihydroxynaphthalenes has been tested in vitro toward normal HFL-1 and 3T3 A31 cells as well as transformed T24 and 3T3 SV40 cells. The antiproliferative effect toward HFL-1 cells was correlated with the
Takuto Kumano et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(17), 8117-8126 (2008-08-07)
NphB is a soluble prenyltransferase from Streptomyces sp. strain CL190 that attaches a geranyl group to a 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene-derived polyketide during the biosynthesis of anti-oxidant naphterpin. Here we report multiple chemoenzymatic syntheses of various prenylated compounds from aromatic substrates including flavonoids
Philipp Zeyhle et al.
PloS one, 9(6), e99122-e99122 (2014-06-04)
Recently, novel prenylated derivatives of 1,6-dihydroxyphenazine have been isolated from the marine sponge-associated Streptomyces sp. SpC080624SC-11. Genome sequencing of this strain now revealed a gene cluster containing all genes necessary for the synthesis of the phenazine and the isoprenoid moieties.