Kluczowe dokumenty
8.43858
Sigma-Aldrich
Węglan rubidu
for synthesis
Synonim(y):
Rubidium carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CO3Rb2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
209-530-9
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
2625 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
837 °C
rozpuszczalność
4500 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Assay: ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2