Kluczowe dokumenty
GF42099981
Rubidium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Synonim(y):
RB006100
About This Item
Kod UNSPSC:
12141805
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 420-999-81
masa
1 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)