Kluczowe dokumenty
289299
Rubidium nitrate
99.7% trace metals basis
Synonim(y):
Azotan(1+) rubidu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤3500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
Klucz InChI
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Widma Ramana i struktura układów (1 - x)RbNO3 + xAl2O3: W pracy zbadano właściwości spektroskopowe azotanu rubidu wypełnionego proszkiem tlenku glinu, dostarczając szczegółowych informacji strukturalnych (Gafurov et al., 2015).
- Wpływ domieszkowania kationowego na przewodnictwo jonowe azotanu rubidu: Badania te dotyczą wprowadzenia dwuwartościowych kationów do azotanu rubidu w celu zwiększenia jego przewodnictwa jonowego, co jest istotne dla zastosowań w materiałoznawstwie (Iskakova et al., 2015).
- Dodatki azotanowe skoordynowane z eterem koronowym stabilizują anody litowo-metalowe w elektrolicie węglanowym: Badanie wykazujące stabilizację anod litowo-metalowych za pomocą dodatku azotanu rubidu skoordynowanego z eterem koronowym, ważne dla technologii akumulatorów (Gu et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?