Merck
221295
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.0%
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
crystals
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp
334 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium nitrate is a water-soluble inorganic salt that is commonly used as nitrogen fertilizer. It is also found in toothpastes as a desensitizer for tooth hypersensitivity. The addition of KNO3 to growth medium has shown to promote growth in salt stressed melon plants.
Zastosowanie
Potassium nitrate may be used in the synthesis of 5-bromo-8-nitroisoquinoline via bromination of isoquinoline using N-bromosuccinimide.
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved salt tolerance of melon (Cucumis melo L.) by the addition of proline and potassium nitrate.
Kaya C, et al.
Environmental and Experimental Botany, 60(3), 397-403 (2007)
Response of vesicular-arbuscular endomycorrhizal sweetgum seedlings to three nitrogen fertilizers.
Brown RW, et al.
Forest Science, 27(2), 413-420 (1981)
Synthesis of 5-Bromoisoquinoline and 5-Bromo-8-nitroisoquinoline.
Organic Syntheses, 98-104 (2005)
A superior desensitizer--potassium nitrate.
M Hodosh
Journal of the American Dental Association (1939), 88(4), 831-832 (1974-04-01)
Potassium nitrate toothpaste for dentine hypersensitivity
Poulsen S, et al.
Cochrane database of systematic reviews (Online), 2, D001476-D001476 (2001)