Kluczowe dokumenty
31263
Potassium nitrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Próba
≥99%
Postać
crystalline
zanieczyszczenia
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.005% water insolubles
pH
5.5-7.5 (20 °C, 5%)
mp
334 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- KNO3/Al2O3 is used as a base heterogeneous catalyst in the production of biodiesel via transesterification reaction.
- KNO3/Br2 catalytic system is used for the aerobic oxidations of sulfides and alcohols.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1