Kluczowe dokumenty
49143
Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate
traceable to primary standards (LGC)
Synonim(y):
Potassium nitrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
jakość
traceable to primary standards (LGC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
334 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The melting point value equals a mean of 6 to 12 measurements with a Mettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated with primary standards. The mp value is found using Capillary method, in accordance with European Pharmacopeia (2.2.14.)
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Melting point traceable to a primary standard (LGC, London)
- Physically correct and heating rate dependent melting point evaluations using thermodynamic and pharmacopeia modes of testing, respectively
- Certificates of analysis and safety data sheet provided
- Uncertainty of measurement up to ± 0.5 °C
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?