Kluczowe dokumenty
73983
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Synonim(y):
Benzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
temp. samozapłonu
1061 °F
jakość
traceable to primary standards (LGC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation performed in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point analysis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protokoły
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18