Key Documents
NIST39J
Benzoic acid
NIST® SRM® 39j, calorimetric standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
temp. samozapłonu
1061 °F
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
tw
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Each unit of SRM 39J consists of 30 g of crystalline material.
SRM 39J _SDS
SRM 39J _CoA
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- SRM 39J is available with a certificate documenting NIST-certified purity of 0.999996 mol/mol, as measured by coulometer mass spectrometer.
- The NIST certificate is provided with uncertainty calculation, handling, storage, and use instructions.
Inne uwagi
Benzoic acid (C7H6O2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)