Kluczowe dokumenty
NIST350C
Benzoic acid
NIST® [TM′"SRM"] 350c
Synonim(y):
C6H5COOH, C7H6O2, Benzoesan; karboksybenzen, Kwas benzenoformowy, Kwas benzenokarboksylowy, Kwas benzenometanowy, Kwas dracylowy, Kwas fenylokarboksylowy, Kwas fenylomrówkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
titration: suitable
Opis ogólny
Standardowy materiał odniesienia SRM350c składa się z oczyszczonego kwasu benzoesowego. Certyfikowana przez NIST wartość ułamka masowego SRM jest równa 99,959% ± 0,040%.
SRM 350C_cert
SRM 350C_SDS
Zastosowanie
Wzorzec NIST kwasu benzoesowego jest przeznaczony do stosowania w standaryzacji kwasowej.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość ułamka masowego jest identyfikowalna z jednostkami SI dla masy, prądu i czasu za pomocą testu kulometrycznego.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, jednorodności oraz instrukcji przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
  • Jednostka SRM 350c składa się z 30 g kwasu benzoesowego.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Kwas benzoesowy (C6H5COOH)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5