Merck
NIST136F
Potassium dichromate
NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
Synonim(y):
Potassium bichromate
About This Item
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
titration: suitable
mp
398 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Klucz InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay for use as a primary oxidimetric standard. A unit of SRM 136F consists of 60 g of highly purified potassium dichromate (K2Cr2O7) in a clear glass bottle. The certification of SRM 136f is valid, within the measurement uncertainties specified, provided the SRM is handled and stored in accordance with the instructions given under “Instructions for Use” in the certificate.
SRM 136F_CERT
SRM 136F_SDS
Zastosowanie
This Standard Reference Material (SRM 136F) is intended for use as a primary oxidimetric standard.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Potassium Dichromate (K2Cr2O7)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)