1.60333
Potassium dichromate solution
c(K₂Cr₂O₇) = 1/60 mol, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Potassium dichromate solution, c(K2Cr2O7) = 1/60 mol; standardised against silver nitrate solution, Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
traceable to NIST
Poziom jakości
linia produktu
Titripur®
Formularz
liquid
jakość
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
metody
titration: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Klucz InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Opakowanie
Komentarz do analizy
Amount-of-substance concentration 0.01658 - 0.01675 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.00005 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is determined with standardized sodium thiosulfate solution (article number 1.09147). The sodium thiosulfate solution is standardized and traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 potassium dichromate) by means of volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)