Kluczowe dokumenty
NIST84L
Potassium hydrogen phthalate
NIST® SRM® 84l
Synonim(y):
Potassium phthalate monobasic, KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
titration: suitable
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The certification of SRM 84L is valid, within the measurement uncertainties specified, provided the RM is handled and stored in accordance with the instructions given in the “Instructions for Storage and Use”.
SRM 84L_CERT
SRM 84L_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- A unit of SRM 84L is supplied as crystalline material in a 60 g unit
- Information on product description, disposal, and transportation is available in the accompanying MSDS
- The enclosed CoA contains information on the SRM’s expiry date and instructions for its handling, storage, and use
Inne uwagi
Potassium Hydrogen Phthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)