Merck
NIST193
Potassium nitrate
NIST® SRM® 193
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 90 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
334 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
format
neat
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Each unit of SRM193 contains 90 g of highly purified and homogeneous crystalline potassium nitrate nitrogen.
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
Zastosowanie
Potassium nitrate standard reference material (SRM) is intended for use as a working standard in determining the levels of potassium and nitrate nitrogen in fertilizer industry.
Cechy i korzyści
  • SRM 193 is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of potassium and nitrogen.
  • Certified values are determined using gravimetric assay.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)