Kluczowe dokumenty
41131
Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143091, Saccharin
traceable to primary standards (LGC)
Synonim(y):
Saccharin, 2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
jakość
traceable to primary standards (LGC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
226-229 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
ciąg SMILES
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation conducted in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
- Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?